Learn More
MSK2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200061693 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18647071 0.02 mL 0.02 ml
18643471 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18647071
Marca: Novus Biologicals NBP2931680.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
MSK2 Polyclonal antibody specifically detects MSK2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MSK2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:20-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 673-772 of human MSK2 (NP_003933.1). WLQDGSARSSPPLRTPDVLESSGPAVRSGLNATFMAFNRGKREGFFLKSVENAPLAKRRKQKLRSATASRRGSPAPANPGRAPVASKGAPRRANGPLPPS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8986
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG