missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MSH6 Antibody (MSH6/8338R), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18587445 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18587445 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18587445 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324204G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

MSH6 Monoclonal antibody specifically detects MSH6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MSH6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MSH6/8338R
Conjugado DyLight 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen DNA mismatch repair protein Msh6, G/T mismatch-binding protein, GTBPHNPCC5, GTMBP, hMSH6, HSAP, mutS (E. coli) homolog 6, mutS homolog 6 (E. coli), MutS-alpha 160 kDa subunit, p160, sperm-associated protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 1-200) of human MSH6 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, DNA Repair, Mismatch Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2956
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.