missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MSH3 Antibody (CL14059) [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™

Código de producto. 30302034 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30302034 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30302034 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324587AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MSH3 Monoclonal antibody specifically detects MSH3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MSH3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL14059
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Divergent upstream protein, DNA mismatch repair protein Msh3, DUC1, DUG, DUPMGC163306, hMSH3, Mismatch repair protein 1, MRP1MGC163308, mutS (E. coli) homolog 3, mutS homolog 3 (E. coli)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P20585, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair, Mismatch Repair, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4437
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.