missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MS4A4A Antibody (818112) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Código de producto. 18593719 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18593719 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18593719

Proveedor: Novus Biologicals FAB7797I

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MS4A4A Monoclonal antibody specifically detects MS4A4A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MS4A4A
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 818112
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 4SPAN1, CD20 antigen-like 1, CD20L1CD20-L1, Fc epsilon receptor beta subunit homolog, Four-span transmembrane protein 1, membrane-spanning 4-domains subfamily A member 4A, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 4, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 4A, MS4A4MGC22311, MS4A7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0 transfected with human MS4A4A, Accession # Q96JQ5
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51338
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.