Learn More
MS4A4A Antibody (818112), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30142220 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30142220 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30142220 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB7797CL1
Mouse Monoclonal Antibody
MS4A4A Monoclonal antibody specifically detects MS4A4A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MS4A4A
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 818112
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen 4SPAN1, CD20 antigen-like 1, CD20L1CD20-L1, Fc epsilon receptor beta subunit homolog, Four-span transmembrane protein 1, membrane-spanning 4-domains subfamily A member 4A, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 4, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 4A, MS4A4MGC22311, MS4A7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0 transfected with human MS4A4A, Accession # Q96JQ5
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51338
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b