Learn More
MRRF Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18124555 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18124555 0.1 mL 0.10 ml
18451122 25 μL 25 microlitros
2 options
Código de producto. 18124555
Marca: Novus Biologicals NBP233481
Rabbit Polyclonal Antibody
MRRF Polyclonal specifically detects MRRF in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MRRF
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q96E11
Alias de gen mitochondrial, mitochondrial ribosome recycling factor, MTRRF
Símbolos de los genes MRRF
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ALGLKCFRMVHPTFRNYLAASIRPVSEVTLKTVHERQHGHRQYMAYSAVPVRHFATKKAKAKGKGQSQTRVNINAALVEDIINLEEVNEEMKSV
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 92399
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only