Learn More
MRPS27 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30230516 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30230516 20 μL 20 microlitros
30229059 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30230516
Marca: Novus Biologicals NBP33518020ul
Rabbit Polyclonal Antibody
MRPS27 Polyclonal antibody specifically detects MRPS27 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MRPS27
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen FLJ21764, KIAA0264FLJ23348, mitochondrial, mitochondrial ribosomal protein S27, MRP-S27
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 255-414 of human MRPS27 (NP_055899.2).,, Sequence:, YLDRALQVMEKVAASPEDIKLCREALDVLGAVLKALTSADGASEEQSQNDEDNQGSEKLVEQLDIEETEQSKLPQYLERFKALHSKLQALGKIESEGLLSLTTQLVKEKLSTCEAEDIATYEQNLQQWHLDLVQLIQREQQQREQAKQEYQAQKAAKASA
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23107
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG