missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRPS21 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18174160 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18174160 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18174160

Marca: Novus Biologicals NBP298522FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MRPS21 Polyclonal specifically detects MRPS21 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MRPS21
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 28S ribosomal protein S21, mitochondrial, mitochondrial 28S ribosomal protein S21, mitochondrial ribosomal protein S21, MRP-S21, RPMS21, S21mt
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MRPS21 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54460
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.