Learn More
MRPS15 Antibody (OTI6D2), Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. p-200112650 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
30306219 30 μL 30 microlitros
30306320 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30306219
Marca: Novus Biologicals NBP34490930ul
Mouse Monoclonal Antibody
MRPS15 Monoclonal antibody specifically detects MRPS15 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MRPS15
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6D2
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000
Formulación PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Alias de gen FLJ11564,28S ribosomal protein S15, mitochondrial, mitochondrial ribosomal protein S15, MPR-S15, MRP-S15, RPMS15, S15mt
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human MRPS15(NP_112570) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64960
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b