Learn More
MRPS15 Antibody (OTI6D2), Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30306219 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30306219 30 μL 30 microlitros
30306320 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30306219 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP34490930ul
Mouse Monoclonal Antibody
MRPS15 Monoclonal antibody specifically detects MRPS15 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MRPS15
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6D2
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000
Formulación PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Alias de gen FLJ11564,28S ribosomal protein S15, mitochondrial, mitochondrial ribosomal protein S15, MPR-S15, MRP-S15, RPMS15, S15mt
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human MRPS15(NP_112570) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64960
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b