Learn More
MRPL51 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18613502 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18613502 0.1 mL 0.10 ml
18689931 0.02 mL 0.02 ml
2 options
Código de producto. 18613502
Marca: Novus Biologicals NBP2942330.1ml
Rabbit Polyclonal Antibody
MRPL51 Polyclonal antibody specifically detects MRPL51 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MRPL51
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen bMRP64bMRP-64, HSPC241,39S ribosomal protein L51, mitochondrial, L51mt, mitochondrial ribosomal protein 64, mitochondrial ribosomal protein bMRP64, mitochondrial ribosomal protein L51, MRP64CDA09, MRP-L51
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-128 of human MRPL51 (NP_057581.2). MAGNLLSGAGRRLWDWVPLACRSFSLGVPRLIGIRLTLPPPKVVDRWNEKRAMFGVYDNIGILGNFEKHPKELIRGPIWLRGWKGNELQRCIRKRKMVGSRMFADDLHNLNKRIRYLYKHFNRHGKFR
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51258
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG