missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRPL3 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18591592 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18591592 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18591592 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297939AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MRPL3 Polyclonal antibody specifically detects MRPL3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MRPL3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen 39S ribosomal protein L3, mitochondrial, mitochondrial ribosomal protein L3, MRL3mitochondrial, L3, RPML3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MRPL3 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11222
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.