missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRPL10 Antibody (OTI2B4), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18174976 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18174976 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18174976 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272779UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MRPL10 Monoclonal specifically detects MRPL10 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MRPL10
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2B4
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen L10mt, MGC17973, mitochondrial ribosomal protein L10, MRP-L10L8mt, MRP-L839S ribosomal protein L10, mitochondrial, MRPL839S ribosomal protein L8, mitochondrial, RPML8L10MT
Símbolos de los genes MRPL10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human MRPL10 (NP_660298) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 124995.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.