missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRP4/ABCC4 Antibody (ABCC4/9179), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18585159 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18585159 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18585159 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324281MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MRP4/ABCC4 Monoclonal antibody specifically detects MRP4/ABCC4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MRP4/ABCC4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon ABCC4/9179
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen ATP-binding cassette sub-family C member 4, ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 4, EST170205, MOAT-BbA464I2.1 (ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 4), MOATBcanalicular multispecific organic anion transporter (ABC superfamily), MRP4MRP/cMOAT-related ABC transporter, multidrug resistance-associated protein 4, multispecific organic anion transporter B, Multi-specific organic anion transporter B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human MRP4/ABCC4 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10257
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.