missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRP3 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18655885 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18655885 25 μL 25 microlitros
18074724 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18655885

Marca: Novus Biologicals NBP23792325ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MRP3 Polyclonal specifically detects MRP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MRP3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen O15438
Alias de gen ABC31, ATP-binding cassette sub-family C member 3, ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 3, canalicular multispecific organic anion transporter 2, canicular multispecific organic anion transporter, cMOAT2, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, EC 6.3.2.4, MLP2DKFZp686E22157, MRP3MOAT-DEST90757, multidrug resistance associated protein, Multidrug resistance-associated protein 3, Multi-specific organic anion transporter D
Símbolos de los genes ABCC3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: FLPQTDFIIVLADGQVSEMGPYPALLQRNGSFANFLCNYAPDEDQGHLEDSWTALEGAEDKEALLIEDTLSNHTDLTDNDPVTYVVQKQFMRQLSALSSDGEGQGRPVPRRHLGPSEKVQVTEAKADGALT
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8714
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.