missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRP1 Antibody (464510) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30174270 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30174270 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30174270 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1929JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MRP1 Monoclonal antibody specifically detects MRP1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining),CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MRP1
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 464510
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ABC29, ABCC, ATP-binding cassette sub-family C member 1, ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 1, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, GS-X, Leukotriene C(4) transporter, LTC4 transporter, MRP1DKFZp781G125, MRPDKFZp686N04233, multidrug resistance associated protein 1, multidrug resistance protein, multidrug resistance-associated protein 1, multiple drug resistance protein 1, multiple drug resistance-associated protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human MPR1, Met1-Val1531, Accession # P33527
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación ABC Transporters, Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Lipid and Metabolism, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4363
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.