Learn More
MRGX2 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18404682 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18404682 25 μL 25 microlitros
18121813 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18404682
Marca: Novus Biologicals NBP23374425ul
Rabbit Polyclonal Antibody
MRGX2 Polyclonal specifically detects MRGX2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MRGX2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q96LB1
Alias de gen MAS-related GPR, member X2, mas-related G-protein coupled receptor member X2, MRGX2G protein-coupled receptor MRGX2
Símbolos de los genes MRGPRX2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ALQRALQDIAEVDHSEGCFRQGTPEMSRSS
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 117194
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only