missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRGX2 Antibody (477533), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 30059429 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30059429 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30059429

Marca: Novus Biologicals FAB4727N

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MRGX2 Monoclonal antibody specifically detects MRGX2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MRGX2
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 477533
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Flow Cytometry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MAS-related GPR, member X2, mas-related G-protein coupled receptor member X2, MRGX2G protein-coupled receptor MRGX2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human MRGX2, Met1-Val330, Accession # Q96LB1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 117194
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.