missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
MRGPRF Monoclonal antibody specifically detects MRGPRF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MRGPRF |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 916219 |
| Conjugado | Janelia Fluor 525 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | FLJ16111, FLJ29034, FLJ40998, FLJ53714, G protein-coupled receptor 140, G protein-coupled receptor 168, G protein-coupled receptor MrgF, GPR140, GPR168, G-protein coupled receptor 140, G-protein coupled receptor 168, mas-related G protein-coupled MRGF, Mas-related gene F protein, MAS-related GPR, member F, mas-related G-protein coupled receptor member F, MGC21621, mrgF, MRGFDKFZp586B2122, RTA, seven transmembrane helix receptor |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | NS0 mouse myeloma cell line transfected with human MRGPRF, Met1-Ser343, Accession # NP_659452 |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?