missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRG15 Antibody (OTI5D2), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18166007 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18166007 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18166007 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272778AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MRG15 Monoclonal specifically detects MRG15 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MRG15
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5D2
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen Eaf3, Esa1p-associated factor 3 homolog, HsT17725, MEAF3, MGC10631, MORF-related gene on chromosome 15, MORFRG15, mortality factor 4 like 1, mortality factor 4-like protein 1, MRG15MORF-related gene 15 protein, Protein MSL3-1, S863-6, Transcription factor-like protein MRG15
Símbolos de los genes MORF4L1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 6-77 of human MRG15 (NP_006782) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10933.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.