missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mre11 Antibody (15B8.1E7.6), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18224143 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18224143 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18224143 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP259677C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Armenian Hamster Monoclonal Antibody

Mre11 Monoclonal specifically detects Mre11 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mre11
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 15B8.1E7.6
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular)
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ATLDmeiotic recombination (S. cerevisiae) 11 homolog A, AT-like disease, DNA recombination and repair protein, double-strand break repair protein MRE11A, endo/exonuclease Mre11, HNGS1, Meiotic recombination 11 homolog 1, Meiotic recombination 11 homolog A, MRE11 homolog 1, MRE11 homolog A, MRE11 meiotic recombination 11 homolog A (S. cerevisiae), MRE11B
Símbolos de los genes MRE11
Especie del huésped Armenian Hamster
Inmunógeno Mre11 Antibody (15B8.1E7.6) [DyLight 650] was made to a partial recombinant mouse Mre11 protein (amino acids 68-608) [UniProt Q61216]
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Homologous Recombination, Non homologous end joining, Protein Phosphatase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4361
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.