missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ MR1 Antibody (MR1/7578) [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30058772 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30058772 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30058772 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP326944MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MR1 Monoclonal antibody specifically detects MR1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MR1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MR1/7578
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Class I histocompatibility antigen-like protein, FLJ31593, HLALS, major histocompatibility complex class I-related gene protein, major histocompatibility complex, class I-like sequence, major histocompatibility complex, class I-related, MHC class I-like antigen MR-1, MHC class I-related gene protein, MHC class-I related-gene protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa50-250) of human MR1 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3140
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.