Learn More
MPP1 Antibody (S03-1F4), Novus Biologicals™
Código de producto. 18631875 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18631875 50 μg 50 microlitros
18626524 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18631875
Marca: Novus Biologicals NBP31989350ul
Rabbit Monoclonal Antibody
MPP1 Monoclonal antibody specifically detects MPP1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MPP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S03-1F4
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen 55 kDa erythrocyte membrane protein, AAG12, EC 2.7.11, Membrane protein, palmitoylated 1, membrane protein, palmitoylated 1, 55kDa, MRG1, palmitoylated erythrocyte membrane protein, PEMPpalmitoylated 1 (55kD)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human MPP1 (Uniprot # Q00013)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4354
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG