missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
MPP1 Monoclonal antibody specifically detects MPP1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MPP1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | S03-1F4 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gen | 55 kDa erythrocyte membrane protein, AAG12, EC 2.7.11, Membrane protein, palmitoylated 1, membrane protein, palmitoylated 1, 55kDa, MRG1, palmitoylated erythrocyte membrane protein, PEMPpalmitoylated 1 (55kD) |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide of human MPP1 (Uniprot # Q00013) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?