Learn More
MPP1 Antibody (2E5), Novus Biologicals™
Código de producto. 18359547 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18359547 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18359547 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00004354M03
Mouse Monoclonal Antibody
MPP1 Monoclonal antibody specifically detects MPP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MPP1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2E5
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_002427
Alias de gen 55 kDa erythrocyte membrane protein, AAG12, EC 2.7.11, Membrane protein, palmitoylated 1, membrane protein, palmitoylated 1, 55kDa, MRG1, palmitoylated erythrocyte membrane protein, PEMPpalmitoylated 1 (55kD)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno MPP1 (NP_002427, 1 a.a. ~ 98 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MTLKASEGESGGSMHTALSDLYLEHLLQKRSRPEAVSHPLNTVTEDMYTNGSPAPGSPAQVKGQEVRKVRLIQFEKVTEEPMGITLKLNEKQSCTVAR
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4354
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ