Learn More
MP Biomedicals™ Suero completo, pollo, purificado, 2 ml
Suero de pollo completo con sales tampón
Marca: MP Biomedicals™ 0855982
Detalles adicionales : Peso : 0.00200kg
Especificaciones
De 2° a 8 °C | |
Suero de pollo | |
Filtración de 0,22 μm | |
Sí | |
61.9mg/mL |
Pollo | |
2 mL | |
Control de proteínas séricas en inmunoelectroforesis, inmunodifusión de Ouchterlony y otras técnicas de inmunoprecipitación, utilizado como agente bloqueante en inmunoensayos de fluorescencia y enzimas | |
7.3 |