Learn More
MP Biomedicals™ Lisozima de clara de huevo de pollo tipo VI
3X cristalizado, sin sal, sin albúmina
52.36€ - 739.88€
Especificaciones
Concentración | 3X |
---|---|
Color | Blanco apagado |
pH | 11 |
Para utilizar con (aplicación) | Lisado de E. coli y Streptomycetes con fines de extracción, como la extracción de antígeno específico del grupo |
Contenido y almacenamiento | de 0 °C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11475252
|
MP Biomedicals™
0219530301 |
1 g |
52.36€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11495252
|
MP Biomedicals™
0219530325 |
25 g |
739.88€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11485252
|
MP Biomedicals™
0219530305 |
5 g |
178.08€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Actividad: ≥ 23.500 unidades Shugar/mg Definición de la unidad: Una unidad producirá una disminución en A450 de 0,001 por minuto a pH 6,24 y 25 °C utilizando Micrococcus lysodeikticus como sustrato. Liofilizado.
Especificaciones
3X | |
11 | |
de 0 °C | |
Lisozima | |
Los reactivos de superficie activa, como el dodecilsulfato, los alcoholes y los ácidos grasos, el imidazol y los derivados del indol, son inhibidores mediante la formación de complejos de cambio-transferencia. |
Blanco apagado | |
Lisado de E. coli y Streptomycetes con fines de extracción, como la extracción de antígeno específico del grupo | |
Clara de huevo de pollo | |
14388 | |
Liofilizado |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Lysozyme Type VI, molecular biology reagent
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: lysozyme