Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix K
Lysing Matrix K contains 0.8 mm zirconium silicate beads.
Marca: MP Biomedicals™ 116920100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El óxido de circonio tiene una densidad muy alta y una alta resistencia y dureza, y es eficaz para romper muestras muy resistentes y duras. Las pequeñas esferas también son eficaces para romper esporas fúngicas, quistes y cápsulas de polisacárido de levadura.
- Gránulos de silicato de circonio de 0,8 mm en un tubo de 2 ml resistente a los impactos
- Moléculas enriquecidas: ADN, ARN, proteínas y otras moléculas pequeñas
- Tipos de muestra: Muestras antiguas y secas, huesos, muestras fijas, tejidos animales
- Tamaño medio: Entre 0,8 y 1,0mm
- Dureza: Mohs 7,0
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos
Especificaciones
Zirconium silicate | |
Bone, Spores, Animal Tissues, Fixed Samples, Ancient and Dried Samples | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos | |
100 tubos de 2 mL |
2 mL | |
Sin ADNasa | |
Matriz de lisado K | |
Sin ARNasa |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.