Learn More
MP Biomedicals™ Sellador de microplacas Linbro™
Para usar con placas multipocillo y placas de cultivo tisular.
Marca: MP Biomedicals™ 097640105
58.69 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21902" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fácil aplicación y extracción de todas las microplacas para almacenamiento a corto y largo plazo. Proporciona un sellado hermético para minimizar la evaporación y la condensación.
- Adecuado para usar entre -16 °C y 38 °C
- Cinta transparente y no perforable
- No estériles
Especificaciones
Transparente | |
No estéril | |
Se utiliza con placas multipocillo y placas de cultivo tisular. | |
De -16 °C a +38 °C |
Acetato | |
100 | |
Sellador de microplacas |