Learn More
MP Biomedicals™ Human Albumin
Código de producto. p-3573075 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. 11430412
Marca: MP Biomedicals™ 0219134901
From human plasma
Negative for HBsAg and HIV antibodies as tested. Purity: >97%. Salt-free, lyophilized, homogeneous powder. MW: 65kDa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) ELISA, Molecular Biology, Western Blot
Peso molecular 65
Nombre Human Albumin
Cantidad 1 g
Fuente Human
Requisitos de almacenamiento 4°C
Formulario Lyophilized