Learn More
MP Biomedicals™ Human Albumin
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Descripción
Negative for HBsAg and HIV antibodies as tested. Purity: >97%. Salt-free, lyophilized, homogeneous powder. MW: 65kDa.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Molecular Biology, Western Blot |
| Peso molecular | 65 |
| Nombre | Human Albumin |
| Cantidad | 1 g |
| Fuente | Human |
| Requisitos de almacenamiento | 4°C |
| Formulario | Lyophilized |