Learn More
MP Biomedicals™ Kit Geneclean™ Turbo, 100 Preparaciones
Para el aislamiento y purificación de ácidos nucleicos
Marca: MP Biomedicals™ 111102400
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
El kit turbo GeneClean™ es un kit flexible diseñado para la purificación de fragmentos de ADN de tamaños de 0,1 kb a 300 kb de geles de agarosa bloqueados TAE o TBE, reacciones de PCR y otras soluciones enzimáticas. Purifica fragmentos más grandes debido a una menor manipulación del ADN ligado. Procese con vacío o centrifugación y ahorre tiempo con el diseño patentado de filtro Turbo.
Notas de aplicación
El kit turbo GENECLEAN™ se utiliza para la purificación de fragmentos de ADN de tamaños de 0,1 kb a 300 kb de geles de agarosa, reacciones de PCR y otras soluciones enzimáticas. El ADN purificado se puede utilizar en reacciones enzimáticas, secuenciación convencional o automatizada, clonación y análisis de micromatrices.
Declaración de uso
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.
Aplicaciones clave
Purificación de fragmentos de ADN a partir de geles de agarosa; reacciones PCR | Eliminación de proteínas a partir de reacciones enzimáticas
Especificaciones
Columna de centrifugación Geneclean™ imbedded Turbo™ | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos | |
110 ml de solución de sal Geneclean™ Turbo™, 11 ml de concentrado de lavado Geneclean™ Turbo™, 100 cartuchos Geneclean™ Turbo™, 100 Geneclean™ | |
100 preparaciones |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: guanidine thiocyanate