Learn More
MP Biomedicals™ Chorionic Gonadotropin (hCG)
Código de producto. p-3573050 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
11492721 10 mg 10 miligramos
11402731 100 mg 100 miligramos
2 options
Código de producto. 11492721
Marca: MP Biomedicals™ 0219859110
From human pregnancy urine
Lyophilized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso molecular ∽39500
Nombre Chorionic Gonadotropin from Human Pregnancy Urine
Cantidad 10 mg
Fuente Human Pregnancy Urine
Requisitos de almacenamiento -20°C
Formulario Lyophilized
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chorionic Gonadotropin, USP
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Chorionic Gonadotropin