Learn More
MP Biomedicals™ BCIP/NBT liq. Sustrato Plus, 500 ml
Solución de cromógeno estabilizada con mayor sensibilidad, produce poca o ninguna tinción de fondo en comparación con otras alternativas.
Marca: MP Biomedicals™ 08980772
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Especificaciones
BCIP o NBT | |
Para visualizar la actividad de la fosfatasa alcalina en inmunotransferencia e inmunohistología | |
9,8 | |
500mL |
Líquido | |
Sustrato BCIP/NBT | |
De 2° a 8 °C |