Learn More
MP Biomedicals™ (Arg8)-Vasopressin
Código de producto. 11454091 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. 11454091
Marca: MP Biomedicals™ 0215296205
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
  • Contains a disulfide bond between Cys1 and Cys6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cell Biology and Analysis
Peso molecular 1084.23
Nombre (Arg-8)-Vasopressin (AVP)
Cantidad 5 mg
Requisitos de almacenamiento -20°C
compliance-icons
Nombre del producto
  • [Arg8]-Vasopressin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: [Arg8]-Vasopressin