missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Mouse VCAM-1 Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 17852433
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
250 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17852433 100 μg 100 microgramos
17812613 10 μg 10 microgramos
17802103 1 mg 1 miligramo
17822633 250 μg 250 microgramos
17872503 500 μg 500 microgramos
17812533 50 μg 50 microgramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17852433

Marca: Gibco™ 31537100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Recombinant Murine VCAM-1 is a 74.4 kDa glycoprotein comprising the extracellular domain (674 amino acid residues) of VCAM-1. Monomeric glycosylated VCAM-1 migrates at an apparent molecular weight of approximately 87-97 kDa by SDS-PAGE analysis under reducing conditions. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

VCAM-1 is a cell surface sialoglycoprotein expressed by cytokine activated endothelium. The protein has a number of functions including the regulation of leukocyte migration, leukocyte-endothelial cell adhesion and signal transduction and may play a role in a number of inflammatory diseases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P29533
Para utilizar con (aplicación) Functional Assay
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 22329
Peso molecular 74.4 kDa
Nombre Mouse VCAM-1
Cantidad 100 μg
Fuente CHO cells
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Alias de gen adhesion molecule VCAM-1; CD106; CD106 antigen; DKFZp779G2333; INCAM100; INCAM-100; MGC99561; sCD106; soluble CD106; soluble VCAM 1; sVCAM 1; vascular cell adhesion molecule; vascular cell adhesion molecule 1; vascular cell adhesion molecule-1; vascular cell adhesion protein 1; V-CAM 1; Vcam1; Vcam-1; VCAM1B
Nombre común VCAM-1 (CD106)
Símbolo de gen VCAM1
Actividad biológica Determined by its ability to support the adhesion of human U937 cells.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia FKIEISPEYK TIAQIGDSMA LTCSTTGCES PLFSWRTQID SPLNAKVRTE GSKSVLTMEP VSFENEHSYL CTATCGSGKL ERSIHVDIYS FPKDPEIQFS GPLEVGKPVT VKCLAPDIYP VYRLEIDLFK GDQLMNRQEF SSEEMTKSLE TKSLEVTFTP VIEDIGKALV CRAKLHIDQI DSTLKERETV KELQVYISPR NTTISVHPST RLQEGGAVTM TCSSEGLPAP EIFWGRKLDN EVLQLLSGNA TLTLIAMRME DSGVYVCEGV NLIGRDKAEV ELVVQEKPFI VDISPGSQVA AQVGDSVVLT CAAIGCDSPS FSWRTQTDSP LNGVVRNEGA KSTLVLSSVG FEDEHSYLCA VTCLQRTLEK RTQVEVYSFP EDPVIKMSGP LVHGRPVTVN CTVPNVYPFD HLEIELLKGE TTLMKKYFLE EMGIKSLETK ILETTFIPTI EDTGKSLVCL ARLHSGEMES EPKQRQSVQP LYVNVAPKET TIWVSPSPIL EEGSPVNLTC SSDGIPAPKI LWSRQLNNGE LQPLSENTTL TFMSTKRDDS GIYVCEGINE AGISRKSVEL IIQVSPKDIQ LTVFPSKSVK EGDTVIISCT CGNVPETWII LKKKAKTGDM VLKSVDGSYT IRQAQLQDAG IYECESKTEV GSQLRSLTLD VKGKEHNKNY FSPE
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión CHO cells
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.