missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Mouse TPO (Thrombopoietin), Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. p-7246340
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17893573 100 μg 100 microgramos
17843203 10 μg 10 microgramos
17853713 1 mg 1 miligramo
17833203 500 μg 500 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17893573

Marca: Gibco™ AF31514100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Recombinant Murine TPO is a fully biologically active 174 amino acid polypeptide (18.7 kDa), which contains the erythropoietin-like domain of the full length TPO protein. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Thrombopoietin (TPO, THPO, MPL ligand, megakaryocyte colony-stimulating factor) is responsible for the generation of platelets through its action on hematopoietic cells committed to the megakaryocyte lineage. Binding of thrombopoietin to its receptor, MPL (CD110), initiates a signaling cascade via JAK/STAT, MAPK, and PI3K/AKT signaling pathways that leads to the proliferation and differentiation of megakaryocytes and, ultimately, to the production of platelets (thrombopoiesis). Thrombopoietin is constitutively produced by the liver and has a predicted molecular weight of 38 kDa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P40226
Para utilizar con (aplicación) Functional Assay
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 21832
Peso molecular 18.7 kDa
Nombre Mouse TPO (Thrombopoietin), Animal-Free
Cantidad 100 μg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <0.1 EU/ μg
Alias de gen C-mpl ligand; Megakaryocyte colony-stimulating factor; megakaryocyte growth and development factor; megakaryocyte stimulating factor; Mgdf; MKCSF; ML; MPL ligand; Mpllg; MSA; Myeloproliferative leukemia virus oncogene ligand; prepro-thrombopoietin; TDH2A; THCYT1; THPO; Thrombopoietin; thyroid microsomal antigen; thyroid peroxidase; thyroperoxidase; Tpo; TPX
Nombre común Thrombopoietin
Símbolo de gen THPO
Actividad biológica The ED50 as determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human MO7e cells was found to be ≤ 1.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 1 x 10^6 units/mg
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia SPVAPACDPR LLNKLLRDSH LLHSRLSQCP DVDPLSIPVL LPAVDFSLGE WKTQTEQSKA QDILGAVSLL LEGVMAARGQ LEPSCLSSLL GQLSGQVRLL LGALQGLLGT QLPLQGRTTA HKDPNALFLS LQQLLRGKVR FLLLVEGPTL CVRRTLPTTA VPSSTSQLLT LNKF
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.