Learn More
Gibco™ Mouse Sonic Hedgehog C25II Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
315-22-1MG will be provided as 4 x 250 μg (315-22-250UG). 315-22-500UG will be provided as 2 x 250 μg (315-22-250UG). Recombinant Murine Sonic Hedgehog is a 20.0 kDa protein consisting of 176 amino acid residues, including an N-terminal Ile-Val-Ile sequence substituted for the naturally occurring, chemically modified Cys residue. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q62226 |
| Para utilizar con (aplicación) | Control, Bioactivity |
| Formulación | Protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 20423 |
| Peso molecular | 20 kDa |
| Nombre | Mouse Sonic Hedgehog C25II |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | E. coli |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.