Learn More
Gibco™ Mouse SCF Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Murine SCF is an 18.3 kDa polypeptide containing 165 amino acid residues, which corresponds to the sequence of the secreted soluble form of SCF. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P20826 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 17311 |
| Peso molecular | 18.3 kDa |
| Nombre | Mouse SCF |
| Cantidad | 500 μg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |