missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mouse SCF, AOF Recombinant Protein

Código de producto. 17626555
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17626555 10 μg 10 microgramos
17616555 100 μg 100 microgramos
17636555 1 mg 1 miligramo
17646555 500 μg 500 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17626555

Marca: Invitrogen™ RP87739

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

E. coli Recombinant Protein

Stem cell factor (SCF) is the ligand of the c-Kit oncogene and is expressed by various structural and inflammatory cells in the airways. Binding of SCF by the c-Kit receptor leads to homodimerization of the receptor and the activation of signalling pathways such as PI-3, PLC-gamma, Jak/STAT, and MAP kinase pathways. SCF expression leads to the induction of mast cell survival and the expression and release of histamine, pro-inflammatory cytokines and chemokines. The inhibition of the SCF/c-Kit pathway leads to a decrease in histamine levels, mast cell and eosinophil infiltration, IL-4 production and airway hyperresponsiveness, suggesting this pathway may be a useful therapeutic target in inflammatory diseases such as asthma. At least two isoforms of SCF are known to exist.
  • Purity: >95% by SDS-Page
  • Endotoxin Concentration: AX41 ≤EUs/μg
  • Protein Length: 165 aa.
  • Biological Activity: <20 ng/mL
  • Molecular Weight: 18.4 kDa
  • Animal Origin Free: Yes
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P20826
Para utilizar con (aplicación) Control, ELISA, Functional Assay, Gel Shift, Western Blot
Formulación 20 mM sodium phosphate with no preservative
ID de gen (Entrez) 17311
Peso molecular 18.4 kDa
Nombre Mouse Stem Cell Factor (SCF), AOF
Cantidad 10 μg
Fuente E. coli
Requisitos de almacenamiento -20°C
Estado normativo RUO
Alias de gen 710-712; blz; c-Kit ligand; Clo; cloud gray; Con; contrasted; CSF; DCUA; DFNA69; DKFZp686F2250; familial progressive hyperpigmentation 2; FPH2; FPHH; Gb; grizzle-belly; Hematopoietic growth factor KL; H-SCF; Kit ligand; Kitl; Kitlg; kit-ligand; KL-1; Mast cell growth factor; MGF; M-SCF; Processed kit ligand; SCF; SF; SHEP7; sKITLG; Sl; Slf; Soluble KIT ligand; Steel factor; steel factor/kit ligand; Stem cell factor; stem cell factor KL-1; stem cell factor, CSF
Símbolo de gen Kitl
Reactividad específica Mouse
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad >95%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.