Learn More
STEMCELL Technologies Mouse Recombinant MIG (CXCL9)
Monokine induced by interferon-gamma
103.95€ - 306.45€
Especificaciones
Nombre | Chemokine (C-C-C motif) ligand 9, CMK, crg-10, CXCL9, Gamma interferon-induced monokine, Humig, M119, MIG, Monokine induced by gamma-interferon, SCYB9, Small inducible cytokine B9 |
---|---|
Tipo de célula | Monocytes; T Cells |
Grado de pureza o calidad | ≥95% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17119761
![]() |
STEMCELL Technologies
78177 |
5 μg |
103.95€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17129761
![]() |
STEMCELL Technologies
78177.1 |
25 μg |
306.45€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Monokine induced by interferon-gamma (MIG), or CXCL9, is a member of the CXC chemokine family
- MIG is closely related to two other chemokines: CXCL10 and CXCL11, all of which signal through the CXCR3 receptor (Ding et al.) MIG is secreted by a variety of immune cells including T cells, NK cells, dendritic cells, macrophages, and eosinophils, as well as non-immune cells including hepatic stellate cells, preadipocytes, thyrocytes, endothelial cells, tumor cells, fibroblasts, and glial cells of the central nervous system
- MIG has also been shown to act as a chemoattractant for activated T cells and for tumor-infiltrating leukocytes (TILs), but not for neutrophils or for monocytes
- MIG has also been reported to be both a tumor suppressor and tumor promoter in various types of cancer
Especificaciones
Chemokine (C-C-C motif) ligand 9, CMK, crg-10, CXCL9, Gamma interferon-induced monokine, Humig, M119, MIG, Monokine induced by gamma-interferon, SCYB9, Small inducible cytokine B9 | |
Monocytes; T Cells | |
≥95% |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.