missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse/Rat CCR10 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™

Rat Monoclonal Antibody has been used in 4 publications
269.00€ - 668.00€
Especificaciones
| Antígeno | CCR10/GPR2 |
|---|---|
| Clon | 248918 |
| Dilución | Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18737368
![]() |
R&D Systems
FAB2815A-025 |
25 Tests |
269.00€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18728906
![]() |
R&D Systems
FAB2815A-100 |
100 Tests |
668.00€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CCR10/GPR2 Monoclonal specifically detects CCR10/GPR2 in Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
| CCR10/GPR2 | |
| Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| Mouse, Rat | |
| CC chemokine receptor 10, C-C chemokine receptor type 10, C-C CKR-10, CC-CKR-10, CCR10, CCR-10, chemokine (C-C motif) receptor 10, G protein-coupled receptor 2, GPR2, GPR2G-protein coupled receptor 2 | |
| CCR10 | |
| IgG2a | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Detects mouse and rat CCR10. Stains mouse CCR10-transfected cells but not irrelevant transfectants. |
| 248918 | |
| Flow Cytometry | |
| APC | |
| Rat | |
| NP_031747 | |
| 2826 | |
| C6 rat glioma cell line transfected with mouse CCR10 Met1-Asn362 Accession # NP_031747 | |
| Primary | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto