missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse/Rat CCR10 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18737368
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18737368 25 Tests 25 tests
18728906 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18737368 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB2815A025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody has been used in 4 publications

CCR10/GPR2 Monoclonal specifically detects CCR10/GPR2 in Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR10/GPR2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 248918
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
N.º de referencia del gen NP_031747
Alias de gen CC chemokine receptor 10, C-C chemokine receptor type 10, C-C CKR-10, CC-CKR-10, CCR10, CCR-10, chemokine (C-C motif) receptor 10, G protein-coupled receptor 2, GPR2, GPR2G-protein coupled receptor 2
Símbolos de los genes CCR10
Especie del huésped Rat
Inmunógeno C6 rat glioma cell line transfected with mouse CCR10 Met1-Asn362 Accession # NP_031747
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 Tests
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2826
Especificidad de la prueba Detects mouse and rat CCR10. Stains mouse CCR10-transfected cells but not irrelevant transfectants.
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.