Learn More
Mouse Pure-Blot anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody (eB182), HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18358073 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
18358073 200 μg 200 microlitros
1 options
Código de producto. 18358073
Marca: Novus Biologicals NBP311668
Mouse Monoclonal Antibody
IgG Monoclonal antibody specifically detects IgG in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon eB182
Conjugado HRP
Dilución Western Blot 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Formulación 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 0.1 mg/ml Bovine Serum Albumin (BSA, IgG and Protease free), 50% (v/v) Glycerol
Alias de gen IP Detection Reagent
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Rabbit IgG
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 200 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Epitope Tags, Immunology
Primario o secundario Secondary
ID de gen (Entrez) 3500
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG