missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse PD-L1/B7-H1 Antibody, R&D Systems™

Rat Monoclonal Antibody
209.00€ - 476.00€
Especificaciones
| Antígeno | PD-L1/B7-H1 |
|---|---|
| Clon | 929903 |
| Dilución | Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18738438
![]() |
R&D Systems
MAB9078-SP |
25 μg |
209.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18715679
![]() |
R&D Systems
MAB9078 |
100 μg |
476.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
PD-L1 Monoclonal specifically detects PD-L1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.Especificaciones
| PD-L1/B7-H1 | |
| Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| Avelumab, B7-H, B7H1, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1L1, PDCD1LG1, PDCD1LG1MGC142296, PDL1, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1 | |
| Cd274 | |
| IgG2a | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| 929903 | |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| Unconjugated | |
| Rat | |
| Mouse | |
| Q9EP73 | |
| 29126 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse PD-L1/B7-H1 Met1-Thr239 Accession # Q9EP73 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects mouse PD-L1/B7-H1 in direct ELISAs. Stains mouse PD-L1/B7-H1 transfectants but not irrelevant transfectants in flow cytometry. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto