missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse PD-L1/B7-H1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18715679
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18715679 100 μg 100 microgramos
18738438 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18715679

Marca: R&D Systems MAB9078

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

PD-L1 Monoclonal specifically detects PD-L1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PD-L1/B7-H1
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 929903
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q9EP73
Alias de gen Avelumab, B7-H, B7H1, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1L1, PDCD1LG1, PDCD1LG1MGC142296, PDL1, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1
Símbolos de los genes Cd274
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse PD-L1/B7-H1 Met1-Thr239 Accession # Q9EP73
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29126
Especificidad de la prueba Detects mouse PD-L1/B7-H1 in direct ELISAs. Stains mouse PD-L1/B7-H1 transfectants but not irrelevant transfectants in flow cytometry.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.