Learn More
Mouse OSCAR Antibody, R&D Systems™
Goat Polyclonal Antibody has been used in 3 publications
197.40€ - 451.50€
Especificaciones
| Antígeno | OSCAR |
|---|---|
| Concentración | LYOPH |
| Dilución | Western Blot 0.1 ug/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18708197
![]() |
R&D Systems
AF1633-SP |
25 μg |
209.00€ 197.40€ / 25 microgramos Ahorro 11.60€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18003202
|
R&D Systems
AF1633 |
100 μg |
478.00€ 451.50€ / 100 microgramos Ahorro 26.50€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
OSCAR Polyclonal specifically detects OSCAR in Mouse samples. It is validated for Western Blot.Especificaciones
| OSCAR | |
| Western Blot 0.1 ug/mL | |
| Polyclonal | |
| Goat | |
| Mouse | |
| hOSCAR, MGC33613, osteoclast associated receptor OSCAR-S1, osteoclast associated receptor OSCAR-S2, osteoclast associated, immunoglobulin-like receptor, osteoclast-associated immunoglobulin-like receptor, Osteoclast-associated receptor, PIgR-3, PIGR3, Poly-Ig receptor 3, Polymeric immunoglobulin receptor 3 | |
| OSCAR | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| LYOPH | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Q8VBT3 | |
| 126014 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse OSCAR Asp19-Asn228 Accession # Q8VBT3 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects mouse OSCAR in direct ELISAs and Western blots. |
For Research Use Only