missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse OSCAR Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18708197
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18708197 25 μg 25 microgramos
18003202 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18708197

Marca: R&D Systems AF1633SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

OSCAR Polyclonal specifically detects OSCAR in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OSCAR
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q8VBT3
Alias de gen hOSCAR, MGC33613, osteoclast associated receptor OSCAR-S1, osteoclast associated receptor OSCAR-S2, osteoclast associated, immunoglobulin-like receptor, osteoclast-associated immunoglobulin-like receptor, Osteoclast-associated receptor, PIgR-3, PIGR3, Poly-Ig receptor 3, Polymeric immunoglobulin receptor 3
Símbolos de los genes OSCAR
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse OSCAR Asp19-Asn228 Accession # Q8VBT3
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 126014
Especificidad de la prueba Detects mouse OSCAR in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.