Learn More
Gibco™ Mouse Noggin, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
AF-250-38-1MG will be provided as 2 x 500 μg (AF-250-38-500UG). Recombinant Murine Noggin is a 46.4 kDa disulfide-linked homodimer consisting of two 206 amino acid polypeptide chains. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P97466 |
| Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 18121 |
| Peso molecular | 46.4 kDa |
| Nombre | Mouse Noggin, Animal-Free |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <0.1 EU/ μg |
| Mostrar más |