missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse LIGHT/TNFSF14 Antibody, R&D Systems™

Rat Monoclonal Antibody
196.35€ - 383.25€
Especificaciones
| Antígeno | LIGHT/TNFSF14 |
|---|---|
| Clon | 906909 |
| Dilución | Flow Cytometry 0.25μg/106 cells, CyTOF-ready |
| Aplicaciones | CyTOF, Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18132731
![]() |
R&D Systems
MAB17943-SP |
25 μg |
208.00€ 196.35€ / 25 microgramos Ahorro 11.65€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18180271
![]() |
R&D Systems
MAB17943-100 |
100 μg |
406.00€ 383.25€ / 100 microgramos Ahorro 22.75€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
LIGHT/TNFSF14 Monoclonal specifically detects LIGHT/TNFSF14 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.Especificaciones
| LIGHT/TNFSF14 | |
| Flow Cytometry 0.25μg/106 cells, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| Mouse | |
| Q9QYH9 | |
| 8740 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| 906909 | |
| CyTOF, Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| Rat | |
| Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2μm filtered solution in PBS. | |
| CD258, CD258 antigen, delta transmembrane LIGHT, Herpes virus entry mediator ligand, Herpesvirus entry mediator ligand, HVEM-L, HVEMLherpesvirus entry mediator-ligand, ligand for herpesvirus entry mediator, LIGHTherpesvirus entry mediator A, LTg, TNFSF14, TR2, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 14, tumor necrosis factor ligand superfamily member 14, tumor necrosis factor receptor-like 2, tumor necrosis factor superfamily member LIGHT | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse LIGHT/TNFSF14 Asp72-Val239 Accession # Q9QYH9 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects mouse LIGHT/TNFSF14 in direct ELISAs. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto